Läs mer
Fisherbrand™ 18 mm magnetisk universalskruvtätning, silver, mitthål, precisionsgänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt, Silver
Blått, Vitt, Silver
Grå, Rött, Silver
Rött, Vitt, Silver
Silver, Vitt
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | Stål |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Skruvlock |