Läs mer
Fisherbrand™ 18 mm magnetisk universalskruvtätning, silver, mitthål, precisionsgänga, monterad septum
Produktkod. 11895000 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blå Transparent, Vitt, Silver
Blått, Vitt, Silver
Grå, Rött, Silver
Rött, Vitt, Silver
Silver, Vitt
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11895000 Silver, Vitt Silikon/aluminium 1,3 mm Paket med 1000
11787607 Grå, Rött, Silver PTFE/Butyl 1,6 mm Paket med 1000
11778256 Rött, Vitt, Silver Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11865000 Blå Transparent, Vitt, Silver Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11853912 Blått, Vitt, Silver Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11713027 Rött, Vitt, Silver Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11895000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 18 mm
  • Magnetisk
  • Universal skruvtätning
  • Silver
  • Mitthål
  • Precisionsgänga
  • Sammansatt septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/aluminium
Färg Silver, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Material Stål
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Skruvlock