Läs mer
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Closed top, Precision Thread, Assembled septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Röd, Silver, Red, Silver
Röd, Vit, Silver, White, Silver
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Röd, Vit, Silver, White, Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | Steel |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Screw Cap |