Läs mer
Fisherbrand™ 18mm PP skruvlock, svart, mitthål, 18-400 gänga
Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvlock i mittenhålet
Stängt skruvlock, ej magnetiskt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | Skruvlock i mittenhålet |
| Stängningsstorlek | ND18 |