Läs mer
Fisherbrand™ 18 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 18-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 11896371 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Grå, Röd, Svart, Red, Black
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11896371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 18 mm
  • Kombinationstätning
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Stängd topp
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blå Transparent, Vitt, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,7 mm
Typ Skruvlock