Läs mer
Fisherbrand™ 18 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 18-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Grå, Röd, Svart, Red, Black
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Röd, Svart, Red, Black |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Typ | Screw Cap |