Läs mer
Fisherbrand™ 18 mm PP skruvtätning, svart, öppen topp, 18-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blå Transparent, Vitt, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,7 mm |
| Typ | Skruvlock |