Läs mer
19-Hydroxy Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Hydroxy Cholesterol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-18(2)6-5-7-19(3)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-15-27(20,17-28)25(22)13-14-26(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.3498 |