Läs mer
19-Hydroxy Cholesteryl 3-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Hydroxy Cholesteryl 3-Acetate |
| CAS | 750-59-4 |
| Molekylformel | C29H48O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | (3beta)-Cholest-5-ene-3,19-diol 3-Acetate, 3beta-Acetoxycholest-5-en-19-ol, 19-Hydroxycholesterol 3-Acetate, 19-Hydroxycholesterol Acetate, NSC 123342 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O3/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27,30H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(CO)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.69 |
| Formel vikt | 444.3603 |