Läs mer
19-Hydroxyandrostendione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Hydroxyandrostendione |
| CAS | 510-64-5 |
| Molekylformel | C19 H26 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 19-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 19-Hydroxyandrostenedione, Androst-4-en-19-ol-3,17-dione, Androst-4-ene-3,17-dione-19-ol, NSC 74233 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10S,13S,14S)-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.41 |
| Formel vikt | 302.1882 |