missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol), Mikromol™

Produktkod. 18062660
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18062660 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18062660 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0123.08

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol)
CAS 67703-68-8
Analyt- eller komponentnamn 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20H22O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethinylestradiol Imp. I (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol, 6,7-Didehydroethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity I
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.