missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol), Mikromol™
Beskrivning
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol) |
| CAS | 27521-34-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20H24O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethinylestradiol Imp. E (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, 6alpha-Hydroxyethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity E |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.4 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?