Läs mer
19-Nor-5-androstene-3beta,17beta-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Nor-5-androstene-3beta,17beta-diol |
| CAS | 25975-59-1 |
| Molekylformel | C18 H28 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3β,17β)-19-Noranandrost-5-ene-3,17-diol, Estr-5-ene-3β,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (3β,17β)-Estr-5-ene-3,17-diol, 19-Nor-5-androstene-3β,17β-diol, 19-Nor-5-androstenediol, Δ5-Estrene-3β,17β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12,14-17,19-20H,2-10H2,1H3/t12?,14-,15-,16+,17?,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(O)C4)[C@@H]1CCC2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-13-methyl-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vikt | 276.2089 |