missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
19-Norandrosterone (1.0 mg/ml in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Norandrosterone |
| CAS | 1225-01-0 |
| Molekylformel | C18 H28 O2 |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | 3alpha-Hydroxy-5alpha-estran-17-one, 19-Norandrosterone, 5alpha-Estran-3alpha-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vikt | 276.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?