missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
19-Nordeoxycorticosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Nordeoxycorticosterone |
| CAS | 4682-70-6 |
| Molekylformel | C20 H28 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 11-Deoxy-19-norcorticosterone, 21-Hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione19-Nor-11-deoxycorticosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-20-9-8-15-14-5-3-13(22)10-12(14)2-4-16(15)17(20)6-7-18(20)19(23)11-21/h10,14-18,21H,2-9,11H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,18+,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.435 |
| Formel vikt | 316.204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?