Läs mer
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17834667 Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
406 FX Washer Dispenser
Produktkod. 17834667
Brand: Agilent BioTek 7180018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
192 Tube Wash Manifold for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manifold
För användning med (utrustning) 406 FX Washer Dispenser