missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(19E/Z)-seco Rapamycin Sodium Salt (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (19EZ)-seco-Rapamycin Sodium |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H79NO13.Na/c1-31(26-35(5)45(55)47(64-10)46(56)36(6)28-34(4)41(53)23-19-32(2)27-38-21-24-42(54)44(29-38)63-9)16-12-11-13-17-33(3)43(62-8)30-39-22-20-37(7)51(61,65-39)48(57)49(58)52-25-15-14-18-40(52)50(59)60;/h11-13,16-17,19,23,28,31-32,34-35,37-40,42-44,46-47,54,56,61H,14-15,18,20-22,24-27,29-30H2,1-10H3,(H,59,60);/q;+1/p-1/b13-11+,16-12+,23-19+,33-17+,36-28+;/t31-,32+,34-,35-,37-,38+,39+,40+,42-,43+,44-,46-,47+,51-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 935.54 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?