Beskrivning
Bacti-Caps™ ger en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar. Lämpliga för alla standard provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm. De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorleken förekommer. Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar.
- Förbättrad kulturtillväxt
- Färgkodad
- Kontrollerat gasutbyte
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lås Bacti Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Plast |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 100 pack |
| Storlek (metrisk) | 19 mm |
| För användning med (utrustning) | Provrör |