Läs mer
Abnova™ 19p13/19q13.12 FISKSond
Produktkod. 16023365
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16023365 200μ L 200µL
16013365 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16023365 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0222.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska