Läs mer
1A-116, MedChemExpress
Beskrivning
1A-116, a potent Rac1 inhibitor, is specific for W56 residues, can prevent EGF-induced Rac1 activation and block Rac1-P-Rex1 interaction. 1A-116 can induce apoptosis and inhibit cell proliferation, migration and cycle progression in a concentration-dependent manner. 1A-116 also demonstrates a high antimetastatic activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1A-116 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1430208-73-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16F3N3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (325.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N=C(NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F)NC2=CC(C)=CC(C)=C2 |
| Visa mer |