Läs mer
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2, MedChemExpress
Produktkod. 16468917
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16468917 5 mg 5mg
16461479 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15156
MedChemExpress 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2
CAS 457048-34-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H44O4
Kvantitet 5 mg
LEDER O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/C(O)(C)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 444.65
Formel vikt 444.65
Procent renhet 96.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid