Läs mer
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16491499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491499 1 mg 1mg
16429047 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491499 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15327
MedChemExpress 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6
CAS 216244-04-1
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H38D6O3
LEDER O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 434.68
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 434.68