missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1Alpha,3Beta,10Alpha)-Cholesta-5,7-diene-1,3,25-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1Alpha,3Beta,10Alpha)-Cholesta-5,7-diene-1,3,25-triol |
| CAS | 156197-52-3 |
| Molekylformel | C27H44O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (1S,3R,9S,10R,13R,14R,17R)-17-((R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-17(7-6-13-25(2,3)30)21-10-11-22-20-9-8-18-15-19(28)16-24(29)27(18,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h8-9,17,19,21-24,28-30H,6-7,10-16H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| IUPAC-namn | 17-(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.64 |
| Formel vikt | 416.329 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?