missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1alpha-(Chloromethyl) Chlormadinone Acetate, TRC

Produktkod. 30138525
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138525 1 g
30134354 5 g
30006042 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3690851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17183-98-1
Molekylformel C24 H30 Cl2 O4
Molekylvikt (g/mol) 453.4
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-1-(chloromethyl)-, (1α)- (9CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-1α-(chloromethyl)-17-hydroxy-, acetate (8CI), 1α-(Chloromethyl) Chlormadinone Acetate, 6-Chloro-1α-(chloromethyl)-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, 6-Chloro-1α-(chloromethyl)-17α-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 17-Acetate
IUPAC-namn [(1S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-1-(chloromethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
LEDER CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)C[C@H](CCl)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1alpha-(Chloromethyl) Chlormadinone acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H30Cl2O4/c1-13(27)24(30-14(2)28)8-6-18-17-11-21(26)20-10-16(29)9-15(12-25)23(20,4)19(17)5-7-22(18,24)3/h10-11,15,17-19H,5-9,12H2,1-4H3/t15-,17+,18+,19+,22+,23-,24+/m1/s1
Formel vikt 452.1521
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.