Läs mer
1alpha-Hydroxy VD4, MedChemExpress
Produktkod. 16481329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16481329 1 mg
1 options
Produktkod. 16481329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13249
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1alpha-Hydroxy VD4
CAS 143032-85-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H46O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 1α-Hydroxy vitamin D4
LEDER C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvikt (g/mol) 414.66
Formel vikt 414.66
Procent renhet 97.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid