missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1alpha-Methyl-5alpha-androstan-3alpha,17Beta-diol, TRC

Produktkod. 30469715
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469715 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2879205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1a-Methyl-5a-androstan-3a,17b-diol
CAS 4349-94-4
Molekylformel C20 H34 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Androstane-3,17-diol','1-methyl-','(1α,3α,5α,17β)-, 5α-Androstane-3α,17β-diol','1α-methyl- (7CI,8CI), (1α,3α,5α,17β)-1-Methylandrostane-3,17-diol, 1α-Methyl-5α-androstan-3α,17β-diol, 1α-Methyl-5α-androstane-3α,17β-diol
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
IUPAC-namn (1S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Formel vikt 306.4828
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.