missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1alpha-Methyl-5alpha-androstan-3alpha,17Beta-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1a-Methyl-5a-androstan-3a,17b-diol |
| CAS | 4349-94-4 |
| Molekylformel | C20 H34 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androstane-3,17-diol','1-methyl-','(1α,3α,5α,17β)-, 5α-Androstane-3α,17β-diol','1α-methyl- (7CI,8CI), (1α,3α,5α,17β)-1-Methylandrostane-3,17-diol, 1α-Methyl-5α-androstan-3α,17β-diol, 1α-Methyl-5α-androstane-3α,17β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vikt | 306.4828 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?