missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1Alpha-Methylandrosterone, TRC

Produktkod. 30469891
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469891 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM287980250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1a-Methyl-5a-androstan-3a-ol-17-one
CAS 3398-67-2
Molekylformel C20H32O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Androstan-17-one','3-hydroxy-1-methyl-','(1α,3α,5α)- (9CI','ACI), (1α,3α,5α)-3-Hydroxy-1-methylandrostan-17-one (ACI), 5α-Androstan-17-one','3α-hydroxy-1α-methyl- (7CI','8CI), 1α-Methyl-5α-androstan-3α-ol-17-one, 1α-Methylandrosterone, 3α-Hydroxy-1α-methyl-5α-androstan-17-one
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
IUPAC-namn (1S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-1,10,13-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 304.4
Formel vikt 304.4669
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.