Läs mer
1Beta-hydroxy vitamin D3, TRC
Produktkod. 30405791
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405791 1 mg
30392534 25 mg
30401128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9958301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63181-13-5
Molekylformel C27H44O2
Molekylvikt (g/mol) 400.64
Synonym (1beta,3beta,5Z,7E)- 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol, 1beta-Calcidol, Alfacalcidol Impurity B (EP), (5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1beta,3beta-diol
IUPAC-namn (1R,3R,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-Inden-4-yliden]ethyriden]-4-metylidenecyklohexan-1,3-diol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1beta-Hydroxy Vitamin D3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
Formel vikt 400.3341