Läs mer
(1E,3R,4S)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1E,3R,4S)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-ol |
| CAS | 910916-95-9 |
| Molekylformel | C28H48O4Si |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.76 |