Läs mer
(1E)-N-Methyl-2-[1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl]ethenesulfonamide, TRC
Produktkod. 30482530
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482530 250 mg
30469164 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320600250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 894351-84-9
Molekylformel C18 H18 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 326.41
IUPAC-namn (E)-2-(1-benzylindol-5-yl)-N-methylethenesulfonamide
LEDER CNS(=O)(=O)\C=C\c1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1E)-N-Methyl-2-(1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl)ethenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-19-23(21,22)12-10-15-7-8-18-17(13-15)9-11-20(18)14-16-5-3-2-4-6-16/h2-13,19H,14H2,1H3/b12-10+
Formel vikt 326.1089