missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1E)-Tributyl Aconitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate) |
| CAS | 343599-72-4 |
| Molekylformel | C18 H30 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tributyl Acetylcitrate Imp. B (EP) (E-Isomer), Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl (E)-Aconitate, Tributyl Acetylcitrate Impurity B as (E)-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O6/c1-4-7-10-22-16(19)13-15(18(21)24-12-9-6-3)14-17(20)23-11-8-5-2/h13H,4-12,14H2,1-3H3/b15-13+ |
| LEDER | O=C(/C=C(C(OCCCC)=O)\CC(OCCCC)=O)OCCCC |
| IUPAC-namn | tributyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.43 |
| Formel vikt | 342.2042 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?