Läs mer
1H-1,2,3-Bensotriazolazol-5-amin, TRC
Produktkod. 30343152
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30343152 500 mg
1 options
Produktkod. 30343152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB540540500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine
CAS 3325-11-9
Molekylformel C6 H6 N4
Kvantitet 500 mg
Synonym 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole
InChI formel InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)
LEDER Nc1ccc2n[nH]nc2c1
IUPAC-namn 2H-benzotriazol-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 134.139
Formel vikt 134.059