Läs mer
1H-1,2,3-Triazole-1-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1,2,3-Triazole-1-acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)3-7-2-1-5-6-7/h1-2H,3H2,(H,8,9) |
| Formel vikt | 127.0382 |