Läs mer
1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 16681-68-8 |
| Molekylformel | C3H3N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-1,2,3-Triazole-5-carbaldehyde, 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde, 2H-Triazole-4-carbaldehyde, NSC 20115 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O/c7-2-3-1-4-6-5-3/h1-2H,(H,4,5,6) |
| LEDER | O=Cc1cnn[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1H-triazole-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.07 |
| Formel vikt | 97.0276 |