Läs mer
1H-1,2,3-Triazol, 98 %
Produktkod. 11438846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438846 1 g 1g
11448846 5 g 5g
11458846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16999.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69,067 g/mol
Det främjar effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembran via en intermolekylär protonöverföringsmekanism. En användbar triazol för proteomikforskning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det främjar effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembran via en intermolekylär protonöverföringsmekanism. En användbar triazol för proteomikforskning
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-36-8
Molekylformel C2H3N3
Molekylvikt (g/mol) 69.067
MDL-nummer MFCD00014490
InChI-nyckel QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC-namn 2H-triazol
LEDER C1=NNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-1,2,3-Triazole
Smältpunkt 23°C to 25°C
Densitet 1.192
Kokpunkt 208°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 1 g
Beilstein 104766
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 69.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.