Learn More
1H-1,2,3-Triazol, 98 %
Code produit 11458846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11458846 25 g 25g
11438846 1 g 1g
11448846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11458846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16999.14
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69,067 g/mol
Det främjar effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembran via en intermolekylär protonöverföringsmekanism. En användbar triazol för proteomikforskning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det främjar effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembran via en intermolekylär protonöverföringsmekanism. En användbar triazol för proteomikforskning
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-36-8
Molekylformel C2H3N3
Molekylvikt (g/mol) 69.067
MDL-nummer MFCD00014490
InChI-nyckel QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC-namn 2H-triazol
LEDER C1=NNN=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 1H-1,2,3-Triazole
Smältpunkt 23 °C till 25 °C
Densitet 1.192
Kokpunkt 208 °C
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 25 g
Beilstein 104766
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 69.07
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème