Läs mer
1H-1,2,3-Triazol, TRC
Produktkod. 30454235
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454235 1 g
1 options
Produktkod. 30454235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7673901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-1,2,3-Triazole
CAS 288-36-8
Molekylformel C2H3N3
Kvantitet 1 g
Synonym v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
LEDER c1c[nH]nn1
IUPAC-namn 1H-triazol
Molekylvikt (g/mol) 69.07
Formel vikt 69.0327