Läs mer
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one, 98+%
Produktkod. 15490237
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490237 10 mg 10mg
15400247 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62250.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Selektiv hämmare av kväveoxidkänslig guanylylcyklas | CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187,158 g/mol
Selektiv hämmare av kväveoxidkänsligt guanylylcyklas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41443-28-1
Molekylformel C9H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 187.158
MDL-nummer MFCD00792620
InChI-nyckel LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
IUPAC-namn [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]kinoxalin-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Specifications
Kemiskt namn eller material 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one
Smältpunkt 160 °C till 170 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 187.15
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.