Läs mer
1H-1,2,4-triazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1,2,4-triazol-5-ol |
| CAS | 930-33-6 |
| Molekylformel | C2H3N3O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one (ACI), s-Triazol-3-ol (7CI), Δ2-1,2,4-Triazolin-5-one (6CI, 8CI), 1,2-Dihydro-1,2,4-triazol-3-one, 1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-one, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, NSC 119861, NSC 153380, NOA 457654, 1H-1,2,4-Triazol-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6) |
| LEDER | Oc1nc[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 1H-1,2,4-triazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vikt | 85.0276 |