Läs mer
1H-1,2,4-Triazole-1-karboxamidinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15425786
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425786 5 g 5g
15435786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60475.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19503-26-5 | C3H6ClN5 | 147,566 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19503-26-5
Molekylformel C3H6ClN5
Molekylvikt (g/mol) 147.566
MDL-nummer MFCD03095468
InChI-nyckel JDDXNENZFOOLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide, monohydrochloride, c3h5n5.clh, ksc496s5d, 1,2,4-triazolecarboxamidine, chloride, 1-amidino-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-amidino-1h-1,2,4-triazole hydrochloride
PubChem CID 16218515
IUPAC-namn 1,2,4-triazol-l-karboximidamid;hydroklorid
LEDER C1=NN(C=N1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Smältpunkt 215°C to 220°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 9500271
Formel vikt 147.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.