missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4928-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H3 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ribavirin Imp. C (EP), 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(=O)c1nc[nH]n1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?