Läs mer
1H-1,2,4-triazol-3-tiol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473014
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10473014 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10473014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00858EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol
CAS 3179-31-5
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C2H3N3S
MDL-nummer MFCD00005229
Kvantitet 25 g
Synonym 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
InChI-nyckel AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=C1NNC=N1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-l,2,4-triazol-3-tion
Molekylvikt (g/mol) 101.13
PubChem CID 2723802
Formel vikt 101.13
Procent renhet 97%