Läs mer
1H-1,2,4-Triazol, LoGiCal
Produktkod. 30458196
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458196 10 mg
1 options
Produktkod. 30458196 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0235.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Analyt- eller komponentnamn 1 H-1,2,4-Triazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H3 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Lösningstyp Snyggt
LEDER c1nc[nH]n1
IUPAC-namn 1H-1,2,4-triazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 69.07
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 69,0327 g/mol