Läs mer
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol™
Produktkod. 30460066
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460066 4 x 25 mg
18083370 100 mg
18002820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.0300254AMP
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Analyt- eller komponentnamn 1 H-1,2,4-Triazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H3 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Lösningstyp Snyggt
LEDER c1nc[nH]n1
IUPAC-namn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 69.07
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 69,0327 g/mol