Läs mer
1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H, 4H)-dione |
| CAS | 16511-38-9 |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-2,5-dione, 3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione, NSC 641163, 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-9-5-6-10(13)11-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| LEDER | O=C1CCC(=O)c2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 3,4-dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vikt | 175.0633 |