missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil, TRC

Produktkod. 18083550
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18083550 100 mg
18060750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18083550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE900870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 914613-35-7
Molekylformel C35 H38 N6 O6
Molekylvikt (g/mol) 638.71
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
LEDER CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnnn6CC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
Formel vikt 638.2853
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.