Läs mer
1H-1-Ethyl-d5 Candesartan Cilexetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1-Ethyl-d5 Candesartan Cilexetil |
| CAS | 1246819-47-5 |
| Molekylformel | C35H33D5N6O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-1-[[2'-(1-(ethyl-d5)-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1nnnc1c2ccccc2c3ccc(Cn4c(OCC)nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 643.74 |
| Formel vikt | 643.3167 |