Läs mer
1H-1-Ethyl-d5 Candesartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1-Ethyl-d5 Candesartan |
| CAS | 1246818-70-1 |
| Molekylformel | C26H19D5N6O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-1-[[2'-[1-(ethyl-d5)-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-32-24(28-29-30-32)20-9-6-5-8-19(20)18-14-12-17(13-15-18)16-31-23-21(25(33)34)10-7-11-22(23)27-26(31)35-4-2/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,33,34)/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N1C(C2=CC=CC=C2C(C=C3)=CC=C3CN(C(OCC)=N4)C5=C4C=CC=C5C(O)=O)=NN=N1 |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-1-((2'-(1-(ethyl-d5)-1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.54 |
| Formel vikt | 473.22 |