Läs mer
1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c12-11(13)10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)10/h1-4,8-10H,5H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 174.0681 |